4X pufr pro nanášení vzorků SDS pro Western blotting
Tento recept na SDS pufr pro nanášení vzorků je ideální pro přípravu a nanášení proteinových vzorků do gelů pro analýzu pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy. Tato kalkulačka receptů umožňuje přesnou přípravu 4X SDS pufru pro nanášení vzorků v jakémkoli objemu, který potřebujete. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a v tabulce se zobrazí potřebná množství jednotlivých složek.
Koncentrace 4X roztoku:
- Tris-HCl: 0,2 M
- DTT: 0,4 M
- SDS: 277 mM, 8,0 % (w/v)
- Bromfenolová modř: 6 mM
- Glycerol: 4,3 M
| 7.5 mL Recipe | Desired Volume: mL |
|
| 1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160) |
mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 |
|
| 3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816) |
mL of 1 M DTT (dithiothreitol) |
|
| 0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771) | g of SDS (sodium dodecyl sulfate) |
|
| 30 mg of bromophenol blue (B0126) | mg of bromophenol blue | |
| 2.4 mL of glycerol (G5516) | mL of glycerol | |
| Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
|
| Make 500 µL aliquots and store at -20 °C. Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise. |
DALŠÍ KALKULAČKY PRO VÝPOČET PŘÍPRAVKŮ A ROZTOKŮ PRO METODU WESTERN BLOTTING
Základní roztoky
- Tris-pufrovaný fyziologický roztok (TBS) 10× zásobní roztok
- 10× fosfátový pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- Základní složky pro roztoky na odstranění barviva při Western blotu
Promývací a blokovací pufry
- 1X pracovní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- 1X Tris-pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (TBST)
- Kalkulátor pro výpočet koncentrace 1X PBS (fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku)
- 1X fosfátový pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (PBST)
- Blokovací pufr z odtučněného sušeného mléka (NFDM)
- Receptura blokovacího pufru s bovinním sérovým albuminem (BSA)
Strippingová roztoky