Referenční standardy pro analýzu polyfenolových katechinů
Katechiny se v dnešním světě, který dbá na své zdraví, staly žhavým tématem. Současný výzkum naznačuje, že katechiny napomáhají zdraví tím, že:
- Snižují tvorbu aterosklerotických plátů
- Potlačují růst nádorů tím, že inhibují enzymy, které se podílejí na šíření rakovinných buněk, likvidují látky podporující vznik nádorů a blokují chemické karcinogeny
- Podporují růst nádorů tím, že inhibují enzymy, které se podílejí na šíření rakovinných buněk./li>
- Snižování vysokého krevního tlaku
- Ochrana před infekcemi zažívacího a dýchacího ústrojí
- Snižování hladiny cholesterolu
- Snižování hladiny glukózy v krvi
- Předcházení vzniku ledvinových kamenů
- Snižování pravděpodobnosti vzniku revmatoidní artritidy
- Vytváření pevnějších kostí
- Snižování zánětů
Katechiny jsou skupinou polyfenolických sloučenin, které vykazují silné antioxidační a také pozoruhodné antibakteriální, antivirové a protizánětlivé vlastnosti. Ve vysokých koncentracích se nacházejí v listech Camellia sinensis (čaj) a v menším množství v čokoládě, hroznech, malinách, jablkách, hruškách a víně. Nejvyšší koncentraci mají velmi mladé lístky a pupeny Camellia sinensis, z nichž se vyrábí bílý čaj; následují o něco zralejší lístky, z nichž se vyrábí zelený čaj. Starší listy používané k výrobě čajů Oolong a černých čajů jsou více zoxidované a obsahují vyšší koncentrace dalších polyfenolů včetně theaflavaninů a thearubiginů.
Katechiny, stejně jako další antioxidanty, pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem. Kyslík je pro život životně důležitý, nicméně je také začleněn do reaktivních forem kyslíku včetně peroxidu vodíku, kyseliny chloristé a volných radikálů, jako je hydroxylový radikál a superoxidový aniont. Reaktivní formy kyslíku poškozují buňky a podílejí se na pomalé řetězové reakci poškození vedoucí k srdečním chorobám, rakovině a mnoha dalším onemocněním. Antioxidanty fungují tak, že zabraňují vzniku reaktivních forem kyslíku nebo s nimi reagují dříve, než mohou buňky poškodit.
Listy Camellia sinensis obsahují nejméně osm polyfenolových katechinů. Šest převládajících katechinů v čajových listech je katechin, galokatechin galát(GCG), epigalokatechin (EGC), epikatechin (EC), epikatechin galát (ECG) a epigalokatechin galát (EGCG), přičemž EGCG je nejhojněji zastoupen.
Analytický problém
Analytici stanovující koncentrace katechinu mají problém s nedostatkem komerčně dostupných referenčních roztoků katechinu. Jednou z možností je připravit referenční standardy z jednotlivých katechinových sloučenin vlastními silami. To obvykle není nákladově efektivní řešení z následujících důvodů:
- Vysoce čisté katechinové sloučeniny se často obtížně shánějí a jsou velmi drahé.
- Katechiny, čisté i v roztoku, vyžadují správné skladování.
- Jsou citlivé na teplo, světlo a vzduch.
- Příprava standardů je časově náročný proces
Naše řešení
Pro uspokojení této potřeby bylo vyvinuto osm analytických referenčních roztoků katechinů. Tyto standardy značky Supelco jsou připraveny, dávkovány, baleny a skladovány tak, aby se minimalizovala chemická degradace a zajistila se jejich maximální skladovatelnost. Každý standard je dodáván s certifikátem analýzy, který obsahuje stanovení čistoty. Katechiny lze také připravit ve speciálně přizpůsobených kombinacích koncentrace, složek a rozpouštědla s využitím našeho programu chemických standardů na zakázku. Kromě toho byla vyvinuta jednoduchá a robustní metoda LC-UV s použitím kolony Ascentis RP-Amide (obrázek 1). Metoda je rovněž kompatibilní s detekcí pomocí MS. Poskytuje reprodukovatelné analytické výsledky a vynikající tvar píků.
Obrázek 1.HPLC analýza šesti primárních katechinů zeleného čaje (565324-U)