Důležitost standardizace objemových roztoků
Bettina Straub-Jubb, Merck
Tzv. stanovení titru neboli standardizace odměrného roztoku používaného k titraci je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro spolehlivé a přehledné výsledky titrace. Přesných a spolehlivých výsledků titrace lze dosáhnout pouze tehdy, pokud pracujeme s přesnou koncentrací odměrného roztoku.
Jmenovitá koncentrace odměrného roztoku použitého jako titrant v titračním procesu je známá. Tato koncentrace se může od skutečné koncentrace lišit v důsledku různých vlivů. Nutnost stanovit skutečnou koncentraci pomocí titračního standardu je důležitá pro získání správných výsledků titrace.
Proces titrace
1. Příprava vzorku
Příprava nebo rozpuštění vzorku tak, aby byly před titrací k dispozici volné ionty pro steichometrickou reakci.
2. Příprava vzorku
Příprava vzorku. Stanovení titru
Tzv. standardizace titračního systému pro korekci nejistot měření prostřednictvím přístroje, odměrného roztoku, manipulace, teploty v laboratoři a vah.
3. Titrace vzorku
Posledním krokem titračního procesu je titrace rozpuštěného vzorku odměrným roztokem o přesně známé koncentraci.
Stanovení titru
Titr je definován jako podíl nominální koncentrace odměrného roztoku a skutečné koncentrace. Vypočtený koeficient se pak použije jako korekční faktor k titračnímu činidlu. Naměřená hodnota titru se vynásobí nominální koncentrací.
Certipur® volumetrický standard
Titripur® odměrný roztok
Závěr
Základem každé přesné a spolehlivé titrační metody jsou kvalitní odměrné roztoky a přesné standardy vysoké čistoty pro správné a spolehlivé stanovení titru.
V Titripur® volumetrické roztokys portfolio se skládá z vysoce kvalitních roztoků pro širokou škálu aplikací a v kombinaci s vysoce čistými volumetrickými standardy Certipur® a individuální podporou našich odborníků jsou titrační procesy přesné a spolehlivé.