Merck
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt AMBH2D6F1943 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
Das Produkt AMBH2D6F1943 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChIKey
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)