Merck
BDPH9BCD5259
Bide Pharmatech
2-(o-Tolyloxy)propanoic acid
Synonym(e):
2-(2-methylphenoxy)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD5259 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-3-4-6-9(7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
YIGXGYDKDDWZLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)