Merck
BDPH9BCDEEEA
Bide Pharmatech
2-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Synonym(e):
2-bromo-4,5-dimethylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEEEA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8BrN/c1-5-3-7(8)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
OTVKPSUMDAFRQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)