Merck
BDPH9C021CA3
Bide Pharmatech
MaP4343
Synonym(e):
(3beta)-3-methoxypregn-5-en-20-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.51
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021CA3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C22H34O2/c1-14(23)18-7-8-19-17-6-5-15-13-16(24-4)9-11-21(15,2)20(17)10-12-22(18,19)3/h5,16-20H,6-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Inchi Key
ZVGQOQHAMHMMNE-BIBIXIOVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)