Merck
C12H316CE6B6
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-3-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt C12H316CE6B6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.09
MDL-Nummer:
Das Produkt C12H316CE6B6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
methyl 4-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-13-7-4-5(9(12)14-2)3-6(10)8(7)11/h3-4H,11H2,1-2H3
InChIKey
WNTCZYCMVFZROL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1919
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1919
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)