Merck
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt ENA432540435 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Das Produkt ENA432540435 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)