Merck
AB1570W
Anti-GABA Transporter-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GAT-1
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rabbit, mouse, monkey, human, rat, feline
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC6A1(6529)
Allgemeine Beschreibung
67 kDa
Immunogen
Rat GAT-1, C-terminus (aa 588-599)
Anwendung
Anti-GABA Transporter-1 Antibody detects level of GABA Transporter-1 & has been published & validated for use in IH & WB.
Western blotting: 1:200-1:500 (67 kDa)
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Recognizes GABA Transporter-1 (GAT-1), C-terminus. No cross-reactivity to the C-termini of other transmitter transporters detected.
Physikalische Form
Affinity Purified antibody. Lyophilized from 0.1 M PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide. Reconstitute with 100 μL of sterile distilled water.
Angaben zur Herstellung
Maintain lyophilized material at 2–8°C for up to 12 months. Maintain reconstituted materialat -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Sonstige Hinweise
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) enhances GABA transport by modulating the trafficking of GABA transporter-1 (GAT-1) from the plasma membrane of rat cortical astrocytes.
Vaz, SH; J?rgensen, TN; Cristov?o-Ferreira, S; Duflot, S; Ribeiro, JA; Gether, U; Sebasti?o, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Roberta Celli et al.
Current neuropharmacology, 21(1), 105-118 (2022-05-18)
Previous studies suggest that different metabotropic glutamate (mGlu) receptor subtypes are potential drug targets for treating absence epilepsy. However, no information is available on mGlu3 receptors. To examine whether (i) changes of mGlu3 receptor expression/signaling are found in the somatosensory
Roberta Celli et al.
Neuropharmacology, 178, 108240-108240 (2020-08-10)
Previous studies have shown that injection of the mGlu5 receptor positive allosteric modulator (PAM) VU0360172 into either the thalamus or somatosensory cortex markedly reduces the frequency of spike-and-wave discharges (SWDs) in the WAG/Rij model of absence epilepsy. Here we have
Elena E Bagley et al.
Neuron, 45(3), 433-445 (2005-02-08)
Adaptations in neurons of the midbrain periaqueductal gray (PAG) induced by chronic morphine treatment mediate expression of many signs of opioid withdrawal. The abnormally elevated action potential rate of opioid-sensitive PAG neurons is a likely cellular mechanism for withdrawal expression.
Cecilia Reali et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 23), 5633-5647 (2011-09-14)
The region that surrounds the central canal (CC) in the turtle spinal cord is a neurogenic niche immersed within already functional circuits, where radial glia expressing brain lipid binding protein (BLBP) behave as progenitors. The behaviour of both progenitors and