Merck
CW0304S03
Milligard® 0.2 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 40 in. (100 cm), filter diam. 2.8 in. (7.1 cm)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene device
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU 1935/2004/EC (alll component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
40 in.
Breite
2.9 in.
Nennlänge Kartusche
40 in. (100 cm)
Filterdurchm.
2.8 in. (7.1 cm)
Filtrationsfläche des Filters
3.2 m2
Filtergröße
40 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Milligard®
Porengröße
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 0
Allgemeine Beschreibung
Cartridge Type: Liquid
Device Configuration: Cartridge
Filter Grade: Standard MILLIGARD® Media
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Double Easy-Open bag
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method: 10 autoclave cycles or SIP at 121 °C for 30 min
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: The extractables level was ≤50 mg per 10-inch cartridge after 24 hours in water at controlled room temperature.   
Sonstige Hinweise
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE® -25 user guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany