Merck
CWL9M4S03
Milligard® LPB, 1,2 µm, Kartusche
cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.8 in. (7.1 cm), Code M ((2-118) O-rings)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polyester support
polypropylene device
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
4 in.
Breite
2.9 in.
Nennlänge Kartusche
4 in. (10 cm)
Filterdurchm.
2.8 in. (7.1 cm)
Filtergröße
4 in.
Filtrationsfläche
0.34 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Milligard® LPB
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Kartuschencode
Code M ((2-118) O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Cartridge Type: Liquid
Device Configuration: Cartridge
Filter Grade: Low Protein Binding MILLIGARD® Media
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Double Easy-Open bag
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method: 10 autoclave cycles or SIP at 121 °C for 30 min
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: The extractables level was ≤100 mg per 4-inch cartridge after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L  
Sonstige Hinweise
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE® -25 user guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany