primary antibodies
Klon
DHIC3-5H10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgMκ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HPd2 in human pancreatic tissue sections.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable