Merck
MXRPSPPH1
Pad Holder
Milliflex® Rapid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
316 stainless steel holder
Verpackung
units of 1
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
Milliflex® Rapid
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pad Holder or Absorbant Pad Holder for Milliflex® Rapid Autospray station is an accessory used during the priming, cleaning and decontamination functions of the Autospray station.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany