Merck
NY0509050
Nylon-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon Net Filter
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
Nylon
Beschreibung
Filter code NY05
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
90 mm
Membrandurchm.
90 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
5.0 μm
Allgemeine Beschreibung
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm. <br /><br />Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis. <br /><br />Features & Benefits:<br />
  • Wide range of pore sizes available <br />
  • Resistant to aggressive solvents
Applications:<br />Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Anwendung
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring