Merck
RIE156328385
Rieke Metals, Inc.
3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-4'-methylpropiophenone
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt RIE156328385 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.74
MDL-Nummer:
Das Produkt RIE156328385 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14ClFO/c1-11-2-5-13(6-3-11)16(19)7-4-12-8-14(17)10-15(18)9-12/h2-3,5-6,8-10H,4,7H2,1H3
InChIKey
HNBLWYYKDOYTMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-5100-04
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)