Merck
03595
LALLS-Viskosität-Validierungs-Set Polystyrol Mp 9′000-800′000 in THF zertifiziert nach DIN
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Analysenzertifikat (CofA)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Sonstige Hinweise
Set enthält 4 verschiedene Polystyrol Standards à 500 mg mit Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 für LALLS und Viskositätsmessgeräte;.jeder Standard ist charakterisiert mit GPC, Lichtstreuung und Viskosimetrie
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)