Merck
AXYPCR96LPFLTW
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, white
Synonym(e):
96 multiwell plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
conical bottom wells
Size:
96 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PCR microplate with flat top, low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, white
material
conical bottom wells
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-W
Corning
packaging
pkg of 4x25plates/cs
size
96 wells
color
white
suitability
suitable for PCR
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)