Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für freies Chlor (Dichlorisocyanursäure)
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Reagenzien:
Bestell-Nr. 110888 Dichlorisocyanursäure-Natriumsalz zur Analyse
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Herstellung einer Standardlösung:
In einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben 1,850 g Dichlorisocyanursäure-Natriumsalz mit Wasser zur Analyse lösen und bis zur Marke mit Wasser zur Analyse auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung weist eine Konzentration von 1000 mg/l freiem Chlor auf.
Aus dieser Stammlösung können durch entsprechende Verdünnung weitere Prüfkonzentrationen hergestellt werden.
Haltbarkeit:
Bei kühler Lagerung (Kühlschrank) bleiben die Stammlösung und die verdünnten Prüflösungen einen Tag haltbar.