Merck
762296
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
95%
Sinónimos:
2,4-Dichloro-5,6-trimethylenepyrimidine
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
71-79 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
Clave InChI
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
565342422169658820
assay
95%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
71-79 °C
mp
169-173 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
mp
83-87 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
chloro, fluoro, nitrile
functional group
bromo, chloro
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)