Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleJunta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F459100
capacidad
100 mL
100 mL
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | SYNF451100 | SYNF451010A | SYNF451010 |
|---|---|---|---|
| capacity 100 mL , 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 10 mL , 10 mL | capacity 10 mL , 10 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F459100 | manufacturer/tradename Synthware F451100 | manufacturer/tradename Synthware F451010A | manufacturer/tradename Synthware F451010 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?