Merck
Z744415
2mag MIXControl 40 control unit
new
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices, with RS232 interface, AC/DC input 100 - 240 V, UK plug
Sinónimos:
2Mag 90410, control device, control module, lab stirrer control device, lab stirrer control module
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41103806
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
stainless steel
Características
40 W stirring power
Protection class IP20
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 90410
Parámetros
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 2,000 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
compatibilidad
for connecting up to 2 MIXdrive stirring devices
Descripción general
Powerful 2mag control unit for the connection of up to two MIXdrive stirring drives, powerful 40 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, power setting (10-steps) for high power with regard to large and viscous stirring amounts and reduced power for the warming-free continuous operation of MIXdrive stirring drives. Available with or without RS232 interface.
Aplicación
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology.
Características y beneficios
  • 100-2,000 rpm
  • 10 power steps
  • 2 stirrer sockets
  • Clear digital display
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the
  • stirring bar
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum
  • speed
  • Automatic memory function
  • Easy to clean stainless steel
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)