Merck
Z744435
2mag bioMIXdrive 2 magnetic stirrer, two stirring points
new
stirrer volume 5 —5,000 mL , per stirring position, AC/DC input 100 - 240 V
Sinónimos:
2Mag 80002, control device, magnetic mixer, magnetic stir plate, stirrer
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.43
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
stainless steel
Características
positions 2
5 W stirring power
Protection class IP68
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 80002
Parámetros
50 °C temp. range (submerged in water)
5– 250 rpm speed
±10-50 °C temp. range (at 100% humidity)
plate W × D × H
130 mm × 270 mm × 38 mm
agitador volumen
5 —5,000 mL , per stirring position
Descripción general
2mag ultra flat, wear free magnetic stirring drive with large standing surface for up to 5,000 ml stirring volumes for cell cultures and viscous culture media, complete with external control unit. Maintenance-free 2mag-stepper-motor-drive for extremely slow and 100% jerk-free and gentle mixing, extended speed range from 5 up to 250 rpm, jerk-free, even and smooth stirring also at slow speeds, suitable for culture flasks with spinning propeller- and maximum firm. Submersible in water baths, designed for the warming-free long term operation in CO2-incubators.
Aplicación
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology.
Características y beneficios
  • Water and germ proof
  • Warming-free long term operation in CO2-incubator
  • 2 stirring points
  • Up to 5,000 litres stirring volume per stirring point
  • 5 - 250 rpm
  • Clear digital display
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)