Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41103806
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleMateriales
stainless steel
Características
10 W stirring power
Protection class IP20
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 90252
Parámetros
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 2,000 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
compatibilidad
for use with MIXdrive 6/12/24/96 MTP stirring device
with RS232 interface
Categorías relacionadas
Descripción general
Powerful 2mag control unit with RS232 interface, for connection of one stirrring drive MIXdrive 6/12/24/96 MTP. 10 Watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, 4-step power setting. Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar. QuickSet for quick setting of start- and maximum speed, automatic memory function to save the last settings, resistant stainless steel housing, easy to clean.
Aplicación
- Chemical reactions
- Cell culture
- Microbiology
Características y beneficios
- 100-1,600 rpm.
- 4 power steps.
- RS232 interface.
- Clear digital display.
- SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
- QuickSet for quick setting of start- and maximum speed.
- Automatic memory function to save the last settings.
- Easy to clean stainless steel.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?