Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
El producto APO414278590 no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
188.59
Número MDL:
El producto APO414278590 no se vende actualmente en su país.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)