Merck
BDPH9BCC4E7A
Bide Pharmatech
1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Sinónimos:
1-(4-methyl-2-pyridinyl)ethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.2
MDL number:
El producto BDPH9BCC4E7A no se vende actualmente en su país.
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6-3-4-10-8(5-6)7(2)9/h3-5,7H,9H2,1-2H3
Inchi Key
YYIROKBEKIVBSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)