Merck
BDPH9BCC5C8A
Bide Pharmatech
4-Methoxynicotinaldehyde
Sinónimos:
4-methoxynicotinaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
MDL number:
El producto BDPH9BCC5C8A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c1-10-7-2-3-8-4-6(7)5-9/h2-5H,1H3
Inchi Key
QWUFIMUCFQUBOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)