Merck
BDPH9BCC8D4E
Bide Pharmatech
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Sinónimos:
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O1N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
MDL number:
El producto BDPH9BCC8D4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-6-1-2-8-10-3-7(5-12)11(8)4-6/h1-5H
Inchi Key
FSRZPMAKLOSLMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)