Merck
BDPH9BCCDDFA
Bide Pharmatech
Methyl 2-acetamidopropanoate
Sinónimos:
methyl 2-(acetylamino)propanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
MDL number:
El producto BDPH9BCCDDFA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h4H,1-3H3,(H,7,8)
Inchi Key
FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)