Merck
BDPH9BCCDFD0
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Sinónimos:
3-(difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4O1N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
163.1
MDL number:
El producto BDPH9BCCDFD0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-5-4(11-6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
Inchi Key
OQYGGZDBOLILOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)