Merck
BDPH9BCCECB2
Bide Pharmatech
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O2F6
Número CAS:
Peso molecular:
226.12
MDL number:
El producto BDPH9BCCECB2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H8F6O2/c1-13-2-3-14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h4H,2-3H2,1H3
Inchi Key
PONHYHOAPDDBLR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)