Merck
BDPH9BCD00A4
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Sinónimos:
2-hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10O6N1P1
Número CAS:
Peso molecular:
247.14
MDL number:
El producto BDPH9BCD00A4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10NO6P/c10-7(11)8(12,16(13,14)15)4-6-2-1-3-9-5-6/h1-3,5,12H,4H2,(H,10,11)(H2,13,14,15)
Inchi Key
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)