Merck
BDPH9BCD0331
Bide Pharmatech
2-(4-Chlorobenzyl)malonic acid
Sinónimos:
2-(4-chlorobenzyl)malonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O4Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
228.63
MDL number:
El producto BDPH9BCD0331 no se vende actualmente en su país.
Purity
98%
Inchi Code
1S/C10H9ClO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8(9(12)13)10(14)15/h1-4,8H,5H2,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
QNZGBKFZLKIUPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)