Merck
BDPH9BCD0A67
Bide Pharmatech
2-Methylene-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Sinónimos:
2-(2-oxo-2-phenylethyl)acrylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.2
MDL number:
El producto BDPH9BCD0A67 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
MXDYOAKQTRLNIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)