El producto BDPH9BCD2CD8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-6-4-7(2)10(8(3)11)9(12)5-6/h4-5,8,11-12H,1-3H3
Inchi Key
HXCGWXDSKDKHGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?