Merck
BDPH9BCD2E2E
Bide Pharmatech
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Sinónimos:
1,3-difluoro-5-propylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10F2
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
MDL number:
El producto BDPH9BCD2E2E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10F2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXTNQJKYTXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)