Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD439D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-14-8-10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)13/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
ORYVAZPUJFACFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?