Merck
BDPH9BCD4BE2
Bide Pharmatech
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Sinónimos:
methyl 2-bromo-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O2Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
235.1
MDL number:
El producto BDPH9BCD4BE2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
Inchi Key
ROKSORSRSUAPHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)