Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCD4E8A no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD4E8A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?