Merck
BDPH9BCD67EA
Bide Pharmatech
FAMDBCO,6-Isomer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C42H32O7N2
Número CAS:
Peso molecular:
676.73
MDL number:
El producto BDPH9BCD67EA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C42H32N2O7/c45-30-16-19-33-37(23-30)50-38-24-31(46)17-20-34(38)42(33)35-22-28(15-18-32(35)41(49)51-42)40(48)43-21-7-1-2-12-39(47)44-25-29-10-4-3-8-26(29)13-14-27-9-5-6-11-36(27)44/h3-6,8-11,15-20,22-24,45-46H,1-2,7,12,21,25H2,(H,43,48)
Inchi Key
QAATVTNRYVCIIR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)