Merck
BDPH9BCD6BB2
Bide Pharmatech
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Sinónimos:
4-(2-pyrimidinyloxy)phenylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
187.2
MDL number:
El producto BDPH9BCD6BB2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-2-4-9(5-3-8)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2
Inchi Key
OYPOTUTZLSXURN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)