Merck
BDPH9BCD7331
Bide Pharmatech
(2-Bromothiazol-5-yl)methanamine
Sinónimos:
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H5N2Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
193.07
MDL number:
El producto BDPH9BCD7331 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H,1,6H2
Inchi Key
JZLXHPPZGZESTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)