Merck
BDPH9BCD8A4E
Bide Pharmatech
2-Methyl-1-pyrroline
Sinónimos:
5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCD8A4E no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H9N1
Número CAS:
Peso molecular:
83.13
MDL number:
El producto BDPH9BCD8A4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h3,6H,2,4H2,1H3
Inchi Key
MUUWQYQRBFVTIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)