Merck
BDPH9BCD8B4E
Bide Pharmatech
Diethyl octylphosphonate
Sinónimos:
diethyl octylphosphonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H27O3P1
Número CAS:
Peso molecular:
250.32
MDL number:
El producto BDPH9BCD8B4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H27O3P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Inchi Key
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)