Merck
BDPH9BCD8E4E
Bide Pharmatech
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Sinónimos:
6-bromo[1,8]naphthyridin-2-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6N3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
224.06
MDL number:
El producto BDPH9BCD8E4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
PEDHUXRIIJIMDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)