Merck
BDPH9BCDA03E
Bide Pharmatech
2-(2,2-Dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Sinónimos:
2-(2,2-dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H20O2N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
232.35
MDL number:
El producto BDPH9BCDA03E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H20N2O2S/c1-10(2)8-12(4-6-15-10)7-9(14)11-3-5-13/h13H,3-8H2,1-2H3,(H,11,14)
Inchi Key
DDAGYTSVNDZBSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)