Merck
BDPH9BCDA080
Bide Pharmatech
Copper(II) isobutyrate
Sinónimos:
copper(2+) bis(2-methylpropanoate)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H14O4Cu1
Número CAS:
Peso molecular:
237.74
MDL number:
El producto BDPH9BCDA080 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/2C4H8O2.Cu/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*3H,1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Inchi Key
KOKFUFYHQQCNNJ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Blue powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)