Merck
BDPH9BCDA7BB
Bide Pharmatech
3-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Sinónimos:
3-(9,10-di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9BCDA7BB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C50H30O/c1-3-11-33-25-39(19-17-31(33)9-1)49-42-15-7-8-16-43(42)50(40-20-18-32-10-2-4-12-34(32)26-40)46-28-37(22-24-44(46)49)38-21-23-41-45-27-35-13-5-6-14-36(35)29-48(45)51-47(41)30-38/h1-30H
Inchi Key
FYBOLMOJLPFFHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)