Merck
BDPH9BCDAABA
Bide Pharmatech
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
2,2-difluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzodioxole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H15O4F2B1
Número CAS:
Peso molecular:
284.07
MDL number:
El producto BDPH9BCDAABA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H15BF2O4/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)8-5-6-9-10(7-8)18-13(15,16)17-9/h5-7H,1-4H3
Inchi Key
MSZIPJYFAVSSNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)