Merck
BDPH9BCDB07F
Bide Pharmatech
Pyrene-2,7-diamine
Sinónimos:
pyrene-2,7-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
El producto BDPH9BCDB07F no se vende actualmente en su país.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
232.28
MDL number:
El producto BDPH9BCDB07F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C16H12N2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
Inchi Key
JSTHREDTMPIBEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)